Documentos Principais
SY3H3D678922
Synthonix Corporation
Benzyl (3-bromopropyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
272.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
benzyl 3-bromopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14BrNO2/c12-7-4-8-13-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2,(H,13,14)
chave InChI
QGTWQXTXRILXOV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Freezer
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54739.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54739.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)