Documentos Principais
SY3H3D678905
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-bromobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
257.13
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-bromobenzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,1-3H3
chave InChI
ZELNHJFYEDOWLF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54664.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54664.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)