Documentos Principais
SY3H3D678781
Synthonix Corporation
Benzyl (2-sulfamoylethyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
258.3
Número MDL:
Iupac Name
benzyl (2-sulfamoylethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O4S/c11-17(14,15)7-6-12-10(13)16-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)(H2,11,14,15)
chave InChI
FPMDBOVKAOIQAH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/53057.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53057.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)