Documentos Principais
SY3H3D678752
Synthonix Corporation
1-Butoxy-2,3-difluorobenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.2
Número MDL:
Iupac Name
1-butoxy-2,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C10H12F2O/c1-2-3-7-13-9-6-4-5-8(11)10(9)12/h4-6H,2-3,7H2,1H3
chave InChI
HYDIPEHDSUNHPA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/52866.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52866.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)