Documentos Principais
SY3H3D6786BF
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
245.07
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-2-13-8-4-6(5-11)3-7(10)9(8)12/h3-5,12H,2H2,1H3
chave InChI
GWEFTCNMUHHQLP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystalsr
Product Link
https://synthonix.com/51977.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51977.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)