Documentos Principais
SY3H3D67860D
Synthonix Corporation
5-Bromoquinolin-8-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224.06
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
chave InChI
WIIUANWSGSTCLG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/50909.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50909.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)