Documentos Principais
SY3H3D677BB7
Synthonix Corporation
5-Bromoisophthalaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.03
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-bromoisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrO2/c9-8-2-6(4-10)1-7(3-8)5-11/h1-5H
chave InChI
QAQOLRCTTDVBAK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47764.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47764.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)