Documentos Principais
SY3H3D677B83
Synthonix Corporation
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.04
Número MDL:
Iupac Name
(4-bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
chave InChI
QLASQEZPJFNZQC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47686.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47686.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)