Documentos Principais
SY3H3D677AD0
Synthonix Corporation
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.21
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-oxopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-6(10)5-9-7(11)12-8(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,9,11)
chave InChI
OZGMUQGCAFEQOX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow liquid or low melting solid
Product Link
https://synthonix.com/47129.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47129.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)