Documentos Principais
SY3H3D677A14
Synthonix Corporation
2-Bromo-3-methylphenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-bromo-3-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,1H3
chave InChI
HUGNLEZLTOVJLD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown solid
Product Link
https://synthonix.com/45945.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45945.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)