Documentos Principais
SY3H3D677A11
Synthonix Corporation
(4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
248.84
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BBrFO3/c1-13-6-3-4(9)2-5(10)7(6)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
chave InChI
QEWLBJNIOLLKQS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45928.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45928.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)