Documentos Principais
SY3H3D6779BE
Synthonix Corporation
(4-Bromo-3-fluorophenyl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.03
Número MDL:
Iupac Name
(4-bromo-3-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
chave InChI
VQDUFYPJCUBGQW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/45570.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45570.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)