Documentos Principais
SY3H3D67752D
Synthonix Corporation
1-Bromo-5-fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
250.02
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO3/c1-13-7-3-6(10(11)12)4(8)2-5(7)9/h2-3H,1H3
chave InChI
BSSKDKZDQARXEH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45007.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45007.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)