Documentos Principais
SY3H3D67752A
Synthonix Corporation
1-Bromo-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.02
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-6(8)2-5(9)3-7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
chave InChI
ZVDFTBJXUXQPAU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to yellow solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/44955.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44955.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)