Documentos Principais
SY3H3D677488
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
246.02
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-bromo-2-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrNO4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
FNINYRSNPGPWEL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/44496.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44496.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)