Documentos Principais
SY3H3D677410
Synthonix Corporation
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
307.92
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
chave InChI
COMRZEYMBSUAGN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow or Light-green powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/44114.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44114.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)