Documentos Principais
SY3H3D676DF8
Synthonix Corporation
2-(tert-Butoxy)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Iupac Name
tert-butoxyacetic acid
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-6(2,3)9-4-5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
chave InChI
HQLILHPGWSURBT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid or low-melting solid
Product Link
https://synthonix.com/41556.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41556.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)