Documentos Principais
SY3H3D676D51
Synthonix Corporation
3-Bromo-2,4-difluoropyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.98
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2,4-difluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrF2N/c6-4-3(7)1-2-9-5(4)8/h1-2H
chave InChI
IJHSRSSLIIGWOY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/40518.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40518.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)