Documentos Principais
SY3H3D676CE1
Synthonix Corporation
4-Bromobutan-1-amine hydrobromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
232.95
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-bromo-1-butanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C4H10BrN.BrH/c5-3-1-2-4-6;/h1-4,6H2;1H
chave InChI
PZKCNXZSEAHUGH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown solid
Product Link
https://synthonix.com/39952.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39952.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)