Documentos Principais
SY3H3249F89A
Synthonix Corporation
Methyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
185.61
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)4-6-2-3-7(9)10-5-6/h2-3,5H,4H2,1H3
chave InChI
NYAZLFKSCFNMKV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/25037.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25037.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)