Documentos Principais
SY3H3249F880
Synthonix Corporation
Methyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
Iupac Name
methyl 1-methyl-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-9-5-3-7(4-6-9)8(10)11-2/h7H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
KYAOKPRJTMFBTQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/21735.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21735.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)