Documentos Principais
SY3H3249F784
Synthonix Corporation
3-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
147.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(2-hydroxyethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NO/c10-7-9-3-1-2-8(6-9)4-5-11/h1-3,6,11H,4-5H2
chave InChI
SDFBOAJVHGKEAO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38259.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38259.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)