Documentos Principais
SY3H3249F70B
Synthonix Corporation
3-Fluoro-2-methylphenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
126.13
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-2-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H7FO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
chave InChI
OMGVVVBQKWNRQA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/38593.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38593.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)