Documentos Principais
SY3H3249F68C
Synthonix Corporation
3-Ethylbenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
131.18
Número MDL:
Iupac Name
3-ethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9N/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
WEDBHNMGFLTQNC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/38775.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38775.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)