Documentos Principais
SY3H3249F596
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
254.88
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3,5-dibromo-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Br2FN/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
chave InChI
OSYVBIHAXJHEJH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/38481.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38481.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)