Documentos Principais
SY3H3249F524
Synthonix Corporation
3,6-Dichloropicolinonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173
Número MDL:
Iupac Name
3,6-dichloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2Cl2N2/c7-4-1-2-6(8)10-5(4)3-9/h1-2H
chave InChI
AFSVHZPQZBOZDK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to light-brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/28712.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/28712.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)