Documentos Principais
SY3H3249F20F
Synthonix Corporation
(2-bromopyridin-4-yl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
(2-bromo-4-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H,4,8H2
chave InChI
OEOAEMBKKWPLSZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown to Pale-red Liquid
Product Link
https://synthonix.com/25759.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25759.html