Documentos Principais
SY3H3249F131
Synthonix Corporation
3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3Cl2N3O2/c6-2-3(7)10-4(8)1(9-2)5(11)12/h(H2,8,10)(H,11,12)
chave InChI
UFOUSHWZVOIJKK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/39058.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39058.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)