Documentos Principais
SY3H3249F0ED
Synthonix Corporation
5-Amino-2-chlorobenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
152.58
Número MDL:
Iupac Name
5-amino-2-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-3H,10H2
chave InChI
VVDIMAMYKUTSCL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/38239.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38239.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)