Documentos Principais
SY3H315B1065
Synthonix Corporation
(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
283.92
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(2,6-dibromo-4-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5Br2FO/c8-6-1-4(10)2-7(9)5(6)3-11/h1-2,11H,3H2
chave InChI
FQRVRSIZRGCUQG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37361.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37361.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)