Documentos Principais
SY3H315B1043
Synthonix Corporation
3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.1
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3,5-difluoro-4-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F2N2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11(12)13/h1-2H
chave InChI
NZIZYTSUHGNYMD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/37011.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37011.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)