Documentos Principais
SY3H315B0E87
Synthonix Corporation
6-Bromo-3-methoxypyridin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203.04
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-methoxy-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-4-2-3-5(7)9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
chave InChI
VGGUXXXEJBQZHL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Pale-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/36893.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36893.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)