Documentos Principais
SY3H315B0E53
Synthonix Corporation
1-(4-(Bromomethyl)phenyl)ethanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.07
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-[4-(bromomethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
HARITLZHGNEHDS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or off white to yellow-brown solid
Product Link
https://synthonix.com/36669.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36669.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)