Documentos Principais
SY3H315B0E45
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.02
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3,10H
chave InChI
PAHSHGVACWNGEY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/36608.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/36608.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)