Documentos Principais
SY3H315B0E19
Synthonix Corporation
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
136.13
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-3H,10H2
chave InChI
UNISSOLHERSZOW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/37388.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37388.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)