Documentos Principais
SY3H3099510B
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-methylthiazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.05
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C4H4BrNS/c1-3-4(5)7-2-6-3/h2H,1H3
chave InChI
IIMLZWMRQNCPTM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/5072.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5072.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)