Documentos Principais
SY3H30452955
Synthonix Corporation
Methyl 6-bromo-3-chloropyrazine-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
251.47
Número MDL:
Iupac Name
methyl 6-bromo-3-chloro-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3
chave InChI
ZDLDHAIWCZRNOT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow-brown or yellow-green solid
Product Link
https://synthonix.com/9913.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9913.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)