Documentos Principais
SY3H304528E4
Synthonix Corporation
6-Chloro-2-fluoro-9H-purine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.55
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-fluoro-9H-purine
Inchi Code
1S/C5H2ClFN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
chave InChI
UNRIYCIDCQDGQE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow green - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/32175.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32175.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)