Documentos Principais
SY3H30324D8C
Synthonix Corporation
benzyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
322.32
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
benzyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2.C2H2O4/c16-12(15-9-13(10-15)7-14-8-13)17-6-11-4-2-1-3-5-11;3-1(4)2(5)6/h1-5,14H,6-10H2;(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
PLOQOWMRYIXTBH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/31888.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/31888.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)