Documentos Principais
SY3H11AB2024
Synthonix Corporation
2-(Azetidin-1-yl)ethanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
101.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(1-azetidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c7-5-4-6-2-1-3-6/h7H,1-5H2
chave InChI
ZVZDSUOAJCQVDF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95-98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/25441.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25441.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)