Documentos Principais
SY3514242313
Synthonix Corporation
2-[2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)ethyl-methylsulfonyl-amino]acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
418.47
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)ethyl)-N-(methylsulfonyl)glycine
Inchi Code
1S/C20H22N2O6S/c1-29(26,27)22(12-19(23)24)11-10-21-20(25)28-13-18-16-8-4-2-6-14(16)15-7-3-5-9-17(15)18/h2-9,18H,10-13H2,1H3,(H,21,25)(H,23,24)
chave InChI
NWSKDGKSEBRUPA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/9197.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)