Documentos Principais
SY3514242154
Synthonix Corporation
Ethyl 1-methyl-4-oxocyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 1-methyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-3-13-9(12)10(2)6-4-8(11)5-7-10/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
GYDKHYAZKCAMAS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/29671.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/29671.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)