Documentos Principais
SY3514241962
Synthonix Corporation
2-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
119.59
Número MDL:
Iupac Name
2-azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c1-2-6-5-3-4(1)5;/h4-6H,1-3H2;1H
chave InChI
GVKIWNRVZPBLKT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25593.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25593.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)