Documentos Principais
SY3466077616
Synthonix Corporation
1-(2-Hydroxy-5-propylphenyl)ethanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-hydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-3-4-9-5-6-11(13)10(7-9)8(2)12/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
QLTTUEFVOAUBSH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/27974.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/27974.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)