Documentos Principais
SY3465085023
Synthonix Corporation
Methyl 1-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
179.65
Número MDL:
Iupac Name
methyl 1-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-10-6(9)7(8)4-2-3-5-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
chave InChI
OPUJUITUYWGUEP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/24481.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24481.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)