Documentos Principais
SY3465084718
Synthonix Corporation
ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.6
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-chloro-2-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-2-12-7(11)6-9-3-5(8)4-10-6/h3-4H,2H2,1H3
chave InChI
XKLJHMDAGGXAMJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/17739.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/17739.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)