Documentos Principais
SY3465084520
Synthonix Corporation
4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-yl acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
252.66
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-chloro-7-methoxy-6-quinazolinyl acetate
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O3/c1-6(15)17-10-3-7-8(4-9(10)16-2)13-5-14-11(7)12/h3-5H,1-2H3
chave InChI
VWBHHSJRPOSFGG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/22519.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22519.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)