Documentos Principais
SY3465084370
Synthonix Corporation
tert-butyl N-(4-hydroxy-1-methylcyclohexyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.32
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-1-methylcyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-12(4)7-5-9(14)6-8-12/h9,14H,5-8H2,1-4H3,(H,13,15)
chave InChI
JJAVBBNDEUQQSR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25423.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25423.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)