Documentos Principais
SY3465084268
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{4-aminobicyclo[2.2.2]octan-1-yl}carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.35
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-aminobicyclo[2.2.2]octan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-13-7-4-12(14,5-8-13)6-9-13/h4-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
chave InChI
GRVKFPSOHUZDAY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20727.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/20727.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)