Documentos Principais
SY3465084093
Synthonix Corporation
tert-butyl (2S)-2-(1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
237.3
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2S)-2-(1H-imidazol-2-yl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-4-5-9(15)10-13-6-7-14-10/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3,(H,13,14)/t9-/m0/s1
chave InChI
GHITWFDHFOLATC-VIFPVBQESA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15966.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15966.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)